Principaux documents
ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-2962549-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2962549-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
Clé InChI
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549