Principaux documents
ENAH315516D4
Enamine
1-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-397389-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-397389-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxo-6-(trifluoromethyl)isochromane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3O4/c12-11(13,14)6-1-2-7-5(3-6)4-8(9(15)16)18-10(7)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,16)
Clé InChI
VLIMKGQVIOQONM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389