Principaux documents
ENAH30503492
Enamine
2-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c9-7-5-6(3-4-10)1-2-8(7)11/h1-2,4-5,11H,3H2
Clé InChI
ZTZHJGFLAYYYGN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1852161