Principaux documents
ENAH304F5D07
Enamine
3-methylcyclopent-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-cyclopentene
Inchi Code
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clé InChI
CXOZQHPXKPDQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663070