Principaux documents
ENAH30490DA8
Enamine
[1-bromo-2-(2-methoxyethoxy)propan-2-yl]benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.17
Iupac Name
(1-bromo-2-(2-methoxyethoxy)propan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C12H17BrO2/c1-12(10-13,15-9-8-14-2)11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
WCQKRYGKAXFSNO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1134988