Key Documents
ENAH30486FFB
Enamine
methyl 4-[(methylsulfamoyl)methyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-{[(methylamino)sulfonyl]methyl}benzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-11-16(13,14)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)15-2/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
PGHFIWZSEIJVEG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-680284