Principaux documents
ENAH304693B4
Enamine
1-(3-methylbenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methylbenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-10-4-2-5-11(8-10)13(16)15-7-3-6-12(9-15)14(17)18/h2,4-5,8,12H,3,6-7,9H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
VHZKZWLSVHAKOZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86953