Principaux documents
ENAH3046530A
Enamine
N,2,3-trimethylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2,3-dimethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-7-5-4-6-9(10-3)8(7)2/h4-6,10H,1-3H3
Clé InChI
BKGYPYOTCMXDGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58416