Principaux documents
ENAH30368198
Enamine
5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-6729473-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6729473-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,5S)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-3-2-4-8(9,5-7)6-10-7;/h2-6,9H2,1H3;1H
Clé InChI
BJJRHYXBDLDOIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473