Principaux documents
ENAH30360CB0
Enamine
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-2-oxo-1(2H)-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-6-4-5-8(12)10(13)15/h4-6H,7,12H2,1-3H3
Clé InChI
OSZSHEZRUDEESM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510711