Principaux documents
ENAH3035E8A0
Enamine
{4-[(dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6499873-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6499873-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-((3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c1-9-13-10(2)15(14-9)7-11-3-5-12(8-16)6-4-11/h3-6,16H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
VDXXACIUFPOTHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873