Principaux documents
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
50 MG
708,00 €
100 MG
913,40 €
250 MG
1 281,30 €
500 MG
1 993,70 €
1 G
2 544,90 €
2.5 G
4 944,70 €
5 G
7 293,80 €
10 G
10 790,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-6496921-50MG
708,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
708,00 €
100 MG
913,40 €
250 MG
1 281,30 €
500 MG
1 993,70 €
1 G
2 544,90 €
2.5 G
4 944,70 €
5 G
7 293,80 €
10 G
10 790,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6496921-50MG
708,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
Clé InChI
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921