Principaux documents
ENAH3035E3BE
Enamine
1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridazine-3,6-dione
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6494515-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6494515-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
204-205
Iupac Name
1-benzyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-10-6-7-11(15)13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,14)
Clé InChI
JXOUKUODPDOMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494515
Melting Point
204-205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494515