Principaux documents
ENAH3035E27E
Enamine
2-chloro-N-[2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-(indolin-1-yl)ethyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O.ClH/c13-9-12(16)14-6-8-15-7-5-10-3-1-2-4-11(10)15;/h1-4H,5-9H2,(H,14,16);1H
Clé InChI
QSQKOVJFGPSCSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491334
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491334