Principaux documents
ENAH3035E1FD
Enamine
rac-(4aR,7aS)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.65
Numéro MDL:
Iupac Name
(4aS,7aR)-octahydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c10-7-5-2-1-3-8-6(5)4-9-7;/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10);1H/t5-,6-;/m0./s1
Clé InChI
CDBNEYRYSFWIMZ-GEMLJDPKSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493123