ENAH3035E1C9
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-6492872-100MG
119,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6492872-100MG
119,10 €
Pf
200-201
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
DDRJDFULMKUQRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492872