Principaux documents
ENAH3035DD14
Enamine
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1 217,60 €
1 G
1 547,80 €
2.5 G
2 990,80 €
5 G
4 403,90 €
10 G
6 508,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6479248-50MG
394,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1 217,60 €
1 G
1 547,80 €
2.5 G
2 990,80 €
5 G
4 403,90 €
10 G
6 508,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.53
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6479248-50MG
394,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrClN/c10-8-3-6-1-2-12-5-7(6)4-9(8)11/h3-4,12H,1-2,5H2
Clé InChI
XUMVOYPGDISUGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248