Principaux documents
ENAH3035DA9B
Enamine
2-{spiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(spiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-5-2-8-6-9(7-8)3-1-4-9/h8H,1-7,10H2
Clé InChI
YXGZDABODVIKQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5262975