Principaux documents
ENAH3035DA9A
Enamine
2-{spiro[3.3]heptan-2-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(spiro[3.3]heptan-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8(11)4-7-5-9(6-7)2-1-3-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
WLWZYGGDLMOIPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5260279
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5260279