Principaux documents
ENAH3035D842
Enamine
2-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-4-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-4-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)5-9-7-14-6-8-3-1-2-4-10(8)9/h1-4,9H,5-7H2,(H,12,13)
Clé InChI
FOJUYVPUKKRARB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3508877
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3508877