Principaux documents
ENAH3035D497
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.01
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrFN2O2/c8-4-1-6(9)5(3-10)7(2-4)11(12)13/h1-2H
Clé InChI
YHJSZPNZIKXNDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009213
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009213