Principaux documents
ENAH3035CFBF
Enamine
tert-butyl 7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(14)9-12(8-13-9)4-6-15-7-5-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
UWJPQWOKWMJMHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250555
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250555