Principaux documents
ENAH3035CE2B
Enamine
2-(1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.33
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4S/c1-6(13-10(16)17-11(2,3)4)8-12-5-7(18-8)9(14)15/h5-6H,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
ICDURVYGDQEDNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071258