ENAH3035CC28
Enamine
2-amino-5-sulfamoylbenzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-22542-100MG
185,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-22542-100MG
185,40 €
Pf
238-239
Iupac Name
2-amino-5-(aminosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
JRGAUAWPCLQHTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22542