Principaux documents
ENAH2C558801
Enamine
4-aminobutanimidamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.07
Numéro MDL:
Iupac Name
but-1-ene-1,1,4-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3.2ClH/c5-3-1-2-4(6)7;;/h2H,1,3,5-7H2;2*1H
Clé InChI
VSCGHTGLBJMPLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487864
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487864