Principaux documents
ENAH2C55877D
Enamine
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3,5,7H,4,6,9H2,1-2H3
Clé InChI
ZOIFHWVXOKUKEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489776