ENAH2C5585B7
Enamine
3-(2-fluoroethoxy)propan-1-amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6489069-50MG
394,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6489069-50MG
394,70 €
Iupac Name
3-(2-fluoroethoxy)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12FNO.ClH/c6-2-5-8-4-1-3-7;/h1-5,7H2;1H
Clé InChI
BYNNUFPUAMLFNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489069