Principaux documents
ENAH2C5581C7
Enamine
rac-methyl (1R,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)9-6-7-4-2-3-5-8(7)10(9)12;/h2-5,9-10H,6,12H2,1H3;1H/t9-,10+;/m1./s1
Clé InChI
OHLOSKQPXZYPPV-UXQCFNEQSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481922
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481922