Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

ENAH2C558156

Enamine

[3-(difluoromethoxy)phenyl](phenyl)methanamine

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.26
Numéro MDL:

Iupac Name

[3-(difluoromethoxy)phenyl](phenyl)methanamine

Inchi Code

1S/C14H13F2NO/c15-14(16)18-12-8-4-7-11(9-12)13(17)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13-14H,17H2

Clé InChI

WMSPWBYQVLEFCD-UHFFFAOYSA-N

Température de stockage

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478202

Pictogrammes

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478202


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique