Key Documents
ENAH2C55814F
Enamine
methyl 2-amino-5-bromo-4-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-bromo-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-5-3-8(11)6(4-7(5)10)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Clé InChI
CSKVISIFXYJBGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479048
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479048