Principaux documents
ENAH2C557F62
Enamine
2-amino-N-(3-chloropropyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(3-chloropropyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11ClN2O.ClH/c6-2-1-3-8-5(9)4-7;/h1-4,7H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
VJQAGQJGNVRLIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479795
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479795