Key Documents
ENAH2C557F44
Enamine
methyl 1-[(N'-hydroxycarbamimidoyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-(2-amino-2-nitrosoethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N5O3/c1-14-6(12)4-2-11(10-8-4)3-5(7)9-13/h2,5H,3,7H2,1H3
Clé InChI
CEXZVEGVBQHTBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479356
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479356