Principaux documents
ENAH2C557C03
Enamine
2-amino-1-(3-chloro-4-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1 017,40 €
500 MG
1 576,40 €
1 G
2 008,00 €
2.5 G
3 894,30 €
5 G
5 739,00 €
10 G
8 487,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-6473510-50MG
563,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1 017,40 €
500 MG
1 576,40 €
1 G
2 008,00 €
2.5 G
3 894,30 €
5 G
5 739,00 €
10 G
8 487,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6473510-50MG
563,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1-(3-chloro-4-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNOS.ClH/c1-4-3-11-7(6(4)8)5(10)2-9;/h3H,2,9H2,1H3;1H
Clé InChI
SOOOOOSUJVDLBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473510
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473510