Principaux documents
ENAH2C557BB1
Enamine
[3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine hydrochloride
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6473405-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6473405-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(1,1-difluoroethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N3O.ClH/c1-5(6,7)4-9-3(2-8)11-10-4;/h2,8H2,1H3;1H
Clé InChI
MRFFEBABEKHKOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473405