Principaux documents
ENAH2C557B55
Enamine
methyl 7-chloro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.63
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7-chloro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-6-2-3-8(11)13-9(6)12-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
GEJDAVGEAYRIEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474875
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474875