Principaux documents
ENAH2C557ADA
Enamine
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.72
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10-5-7-11(8-6-10)14(16)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,14H,16H2,1H3
Clé InChI
SHKAUKMYGXMNSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473150
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473150