Principaux documents
ENAH2C55776A
Enamine
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
100 MG
312,80 €
250 MG
428,50 €
500 MG
648,20 €
1 G
818,50 €
2.5 G
1 610,20 €
5 G
2 026,20 €
10 G
2 542,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-5134640-100MG
312,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,80 €
250 MG
428,50 €
500 MG
648,20 €
1 G
818,50 €
2.5 G
1 610,20 €
5 G
2 026,20 €
10 G
2 542,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-5134640-100MG
312,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c11-14(12,13)10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
NVRIOSDKORWDLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640