Principaux documents
ENAH2C55748F
Enamine
3-(dimethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H10N4/c1-6-9-10-7(11(6)2)4-3-5-8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LCCIKPCZXMGFJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3464695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3464695