Principaux documents
ENAH2C557249
Enamine
6-amino-4-methylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-4-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-6(4-8)10-7(9)3-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
SEOCZPXHZDZDIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008569
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008569