Principaux documents
ENAH2C5570C7
Enamine
methyl 8-amino-1,7-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 8-amino-1,7-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c1-15-10(14)7-4-6-2-3-12-9(11)8(6)13-5-7/h2-5H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
PQINMJCMTWYLMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009230
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009230