Principaux documents
ENAH2C556889
Enamine
4-amino-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11)
Clé InChI
MSBIGAJBEHIRIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1231982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1231982