Principaux documents
ENAH2C556014
Enamine
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-154030-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
5 G
4 865,40 €
10 G
7 193,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-154030-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dichlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(7)3(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
XTOUOEZOPXVPSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154030