Principaux documents
ENAH11E26F2C
Enamine
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H6F4O2/c1-4(6,7)5(8,9)2-3(10)11/h2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
RZKLIBDRQKGYAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270