Key Documents
ENAH11E24B24
Enamine
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c12-11-7-4-6-10(9-11)5-2-1-3-8-13/h4,6-7,9,13H,1-3,5,8H2
Clé InChI
LTUDVEJNTKPQGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316