Principaux documents
ENAH11E22711
Enamine
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1 023,90 €
1 G
1 300,80 €
2.5 G
2 505,90 €
5 G
3 686,30 €
10 G
5 442,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1932818-100MG
480,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1 023,90 €
1 G
1 300,80 €
2.5 G
2 505,90 €
5 G
3 686,30 €
10 G
5 442,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1932818-100MG
480,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H4F4/c1-2-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11,12)13/h1,3-5H
Clé InChI
MMSIZIFBLDTZID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818