Principaux documents
ENAH11E224D5
Enamine
2,2-difluoro-2-(6-methoxypyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.15
Numéro MDL:
Iupac Name
difluoro(6-methoxy-2-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c1-14-6-4-2-3-5(11-6)8(9,10)7(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
MIDCMWMUUZNNIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932251
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932251