Key Documents
ENAH11E1BDD3
Enamine
3,4-dibromo-5-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.92
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dibromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c1-10-5-3-9-2-4(7)6(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
SYKAIWLPBWUPCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1916094
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1916094