Key Documents
ENAH11E0CD0E
Enamine
tert-butyl N-(2-amino-1-cyclobutylethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-1-cyclobutylethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9(7-12)8-5-4-6-8/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
PAPCNNLOLIHVLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879243
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879243