Principaux documents
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
Clé InChI
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711