Principaux documents
ENAH11DD2845
Enamine
methyl[(1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-11-7-10-12-8-5-3-4-6-9(8)13(10)2/h11H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FUAIVFWSGKUBCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725644
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725644